Flacons, col large, avec bouchon à vis inviolable
Fournisseur: KARTELL
15710 15711 15712
KART15710EA 3.6 EUR InStock
KART15710 KART15711 KART15712
Flacons, col large, avec bouchon à vis inviolable
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent, with black screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
The tamper-evident cap incorporates a safety ring which is secured when the cap is screwed on to the bottle. Opening the bottle breaks the safety ring, showing signs of interference.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité