Papiers buvard
Fournisseur: Sartorius
SARTFT2520-460570KEA 353 EUR InStock
SARTFT2520-460570K SARTFT2-520200200N 588-3851 588-3852 SARTFT2-518580600N SARTFT-3-521-185 515-1632 SARTFT-2519200200N 515-1606
Papiers buvard
Papiers buvard
Their extremely smooth surface and relatively high thickness provide them with superior absorption properties and uniformity across the entire contact area.
  • Grades BF 2 and BF 3 are made of cotton linters with more than 98% alpha-cellulose content
  • Four grades of blotting papers are available
Grades BF 1 and BF 4 are made of refined pulp and cotton linters with more than 95% alpha-cellulose content.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité