5-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
A15753.06EA 92 EUR InStock
A15753.06 A15753.14 A15753.18 A15753.22
5-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
5-Méthoxysalicylaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 672-13-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5780
Melting Point: 13-16°
Boiling Point: 248-252°
Beilstein Reference: 1100532
MDL No.: MFCD00003332
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 248…252 °C
Point de fusion: 13…16 °C
Densité: 1.221
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003332
Numéro CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité