Buckets, Square, PE
Fournisseur: BURKLE
2350-0140 2350-0141
BURK2350-0140EA 52.4 EUR InStock
BURK2350-0140 BURK2350-0141
Buckets, Square, PE
Godets
Made of PE, transparent.
  • Graduation 500 ml, up to 12 L
  • Saves space
  • Sturdy, easy to carry
  • Contents right to the top 14 L
  • Lid must be ordered seperately
Bucket for transporting bulky goods.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité