6-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
L13145.03 L13145.06
L13145.03EA 78.4 EUR InStock
L13145.03 L13145.06
6-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
6-Méthoxysalicylaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 700-44-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 1101524
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 68…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151830
Numéro CAS: 700-44-7
EINECS: 211-844-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité