Pinces pour rodages normalisés, Clipox® NS
Fournisseur: CLIPOX GERMANY
10060 10010 10034 10029 10024 10019 10012 10045
201-0440EA 0 EUR InStock
201-0440 201-0406 201-0437 201-0436 201-0435 201-0409 201-0407 201-0439
Pinces pour rodages normalisés, Clipox® NS
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Fil d'acier inoxydable à ressort AISI 316 Ti
  • Excellentes résistances thermique et chimique, et aux acides
  • Montage et démontage faciles grâce aux deux poignées latérales
  • Connexion verticale ou horizontale sécurisées même en cours de surpression
Certifications: Conformes à la norme ISO 9001
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité