Ethylvanilline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
156030050 156031000 156035000
ACRO156030050EA 30.3 EUR InStock
ACRO156030050 ACRO156031000 ACRO156035000
Ethylvanilline 97%
Ethylvanilline
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…79 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006944
Numéro CAS: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 13,03890
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité