3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE26504291-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26504291-100G
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003369
Numéro CAS: 621-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité