Réducteur d'échantillons rotatif
Fournisseur: HAVERBOECKER
HAVE205322396EA 10140 EUR InStock
HAVE205322396 HAVE205322402 HAVE205322419
Réducteur d'échantillons rotatif
Diviseurs d'échantillon
Le réducteur d'échantillons rotatif HAVER produit des quantités d'échantillons de solides et de suspensions petites mais représentatives. Il combine trois méthodes de division en une unité et permet d'obtenir une précision de 99,9%.
  • Division d'échantillons représentative à un taux de 1:8, 1:10 ou 1:30
  • Quantité d'entrée maximale par passe de 4000 ml (division 1:8)
  • Taille de particules maximale acceptable de 10 mm
  • Fabriqué à partir de matières premières de qualité alimentaire - facile à nettoyer
  • Équipé d'un moteur à maintenance réduite avec un mécanisme de sécurité
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité