4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11127.06EA 127 EUR InStock
A11127.06 A11127.03 A11127.14
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde ≥98%
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 18278-34-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2045122
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…160 °C
Numéro MDL: MFCD00051964
Numéro CAS: 18278-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité