2,3-Diméthoxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115370500 115370100
ACRO115370500EA 137 EUR InStock
ACRO115370500 ACRO115370100
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde 97%
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 137 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 49…54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003309
Numéro CAS: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité