2,4-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12549.14 A12549.22
A12549.14EA 35 EUR InStock
A12549.14 A12549.22
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 613-45-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 165°/10mm
MDL No.: MFCD00003311
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 165 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003311
Numéro CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité