2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Thermo Scientific
SB00910EA SB00910EE
MAYBSB00910EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00910EA MAYBSB00910EE
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003311
Numéro CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité