2,5-Diméthoxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115390250 115391000 115395000
ACRO115390250EA 31.5 EUR InStock
ACRO115390250 ACRO115391000 ACRO115395000
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde 97%
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 45…50 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003314
Numéro CAS: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité