2,5-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19928.14 A19928.22 A19928.36
A19928.14EA 33.8 EUR InStock
A19928.14 A19928.22 A19928.36
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 93-02-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 146°/10mm
Beilstein Reference: 509301
MDL No.: MFCD00003314
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003314
Numéro CAS: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité