2,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE42492972-100GEA 0 EUR InStock
MOLE42492972-100G
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Numéro MDL: MFCD00003314
Numéro CAS: 93-02-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité