2,6-Diméthoxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO305790010EA 47.3 EUR InStock
ACRO305790010
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde 99%
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00010862
Numéro CAS: 3392-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité