2,6-Diméthoxybenzaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12209.03 A12209.06 A12209.14
A12209.03EA 56.8 EUR InStock
A12209.03 A12209.06 A12209.14
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde ≥99%
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde
Purity: 99%
CAS No.: 3392-97-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00010862
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010862
Numéro CAS: 3392-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité