Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vératraldéhyde

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,4-Diméthoxybenzaldéhyde

MOLEM43971872EA 0 EUR InStock
MOLEM43971872
Vératraldéhyde
Vératraldéhyde


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…43 °C
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00003363
Numéro CAS: 120-14-9
Merck Index: 12,10084
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité