3,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLEM11112649EA 0 EUR InStock
MOLEM11112649
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde
3,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00003366
Numéro CAS: 7311-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité