2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 26.7 EUR InStock
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde 99%
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003310
Numéro CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité