2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO157941000EA 147 EUR InStock
ACRO157941000 ACRO157940250
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde 98%
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 4460-86-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Silicon (Si) ≤0.05 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Sulfur (S) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.2 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité