2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 60.4 EUR InStock
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde 98%
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003313
Numéro CAS: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité