2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11238.30EA 832 EUR InStock
A11238.30 A11238.09 A11238.18
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 830-79-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 1956051
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…123 °C
Numéro MDL: MFCD00003313
Numéro CAS: 830-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité