2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE26543568-25GEA 0 EUR InStock
MOLE26543568-25G
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120 °C
Numéro MDL: MFCD00003313
Numéro CAS: 830-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité