3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE42154644-100GEA 0 EUR InStock
MOLE42154644-100G
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…75 °C
Densité: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003364
Numéro CAS: 86-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité