Salicylaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldéhyde
ACRO132600010EA 196 EUR InStock
ACRO132600010 ACRO132601000 ACRO132602500 ACRO132600050
Salicylaldéhyde 99%
Salicylaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,16 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003317
Numéro CAS: 90-02-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08405
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5715 to 1.5745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤200 APHA
Phenol ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité