3-Hydroxybenzaldéhyde 98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
120961000 120965000
ACRO120961000EA 56 EUR InStock
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hydroxybenzaldéhyde 98.5%
3-Hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 101…105 °C
Densité: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003368
Numéro CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité