3-Hydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13541.14 A13541.22 A13541.36
A13541.14EA 25.5 EUR InStock
A13541.14 A13541.22 A13541.36
3-Hydroxybenzaldéhyde ≥97%
3-Hydroxybenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 100-83-4
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Melting Point: 102-105°
Boiling Point: 191°/50mm
MDL No.: MFCD00003368
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 1.1299 g/cm³ (114 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003368
Numéro CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité