4-Hydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13580.14 A13580.22 A13580.36
A13580.14EA 24.2 EUR InStock
A13580.14 A13580.22 A13580.36
4-Hydroxybenzaldéhyde ≥98%
4-Hydroxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 123-08-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 174°(345°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 191°/50mm
Beilstein Reference: 471352
Merck Reference: 14,4811
MDL No.: MFCD00006939
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 115…119 °C
Densité: 1.129
Point d'éclair: 174 °C (345 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006939
Numéro CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 14,4811
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité