4-Hydroxybenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
8.04536.0100EA 63 EUR InStock
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
4-Hydroxybenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006939
Numéro CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 13.8 g/l (30.5 °C)
Melting Point 116 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) (sublimed)
Flash Point 174 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C7H6O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4CHO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité