2,3-Dihydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13490.06 A13490.14 A13490.22
A13490.06EA 36.5 EUR InStock
A13490.06 A13490.14 A13490.22
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde ≥97%
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 24677-78-9
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 106-109°
Beilstein Reference: 2041781
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003324
Numéro CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité