2,3-Dihydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE21713550-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21713550-25G
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C
Numéro MDL: MFCD00003324
Numéro CAS: 24677-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité