2,4-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12868.14 A12868.22 A12868.36
A12868.14EA 59.2 EUR InStock
A12868.14 A12868.22 A12868.36
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 95-01-2
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 134-138°
Boiling Point: 220°/22mm
Merck Reference: 14,8156
MDL No.: MFCD00011686
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 134…138 °C
Densité: 1.448 g/cm³ (–93 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011686
Numéro CAS: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 14,8156
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité