2,5-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15565.06EA 79.3 EUR InStock
A15565.06 A15565.14 A15565.03
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 1194-98-5
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1363961
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 60…65 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 97…101 °C
Densité: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003333
Numéro CAS: 1194-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité