2,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE31698533-5GEA 0 EUR InStock
MOLE31698533-5G
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 60…65 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003333
Numéro CAS: 1194-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité