3,4-Dihydroxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
114850250 114851000
ACRO114850250EA 123 EUR InStock
ACRO114850250 ACRO114851000
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde 97%
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…157 °C
Densité: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003370
Numéro CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité