3,4-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
A11558.06 A11558.14 A11558.22
A11558.06EA 51.6 EUR InStock
A11558.06 A11558.14 A11558.22
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98%
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 139-85-5
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 152-157°
Beilstein Reference: 774381
Merck Reference: 14,7893
MDL No.: MFCD00003370
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…157 °C
Densité: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003370
Numéro CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 14,7893
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité