3,4-Dihydroxybenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 115 EUR InStock
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…155 °C
Densité: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003370
Numéro CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité