3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE20449406-1GEA 0 EUR InStock
MOLE20449406-1G
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
3,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016611
Numéro CAS: 26153-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité