2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13283.03 A13283.06
A13283.03EA 141 EUR InStock
A13283.03 A13283.06
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde ≥97%
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 35094-87-2
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2250084
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: ∼230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016592
Numéro CAS: 35094-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité