2,4,6-Trihydroxybenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19678.03 A19678.06 A19678.14
A19678.03EA 35.5 EUR InStock
A19678.03 A19678.06 A19678.14
2,4,6-Trihydroxybenzaldéhyde 95%
2,4,6-Trihydroxybenzaldéhyde
Purity: 95%
CAS No.: 487-70-7
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 2254429
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼195 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003329
Numéro CAS: 487-70-7
EINECS: 207-663-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité