3-Phénoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01101EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01101EA MAYBSB01101.1 MAYBSB01101.50
3-Phénoxybenzaldéhyde
3-Phénoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 392 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1,147 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 39515-51-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité