4-Phénoxybenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22329.03 B22329.06 B22329.14
B22329.03EA 36.9 EUR InStock
B22329.03 B22329.06 B22329.14
4-Phénoxybenzaldéhyde ≥98%
4-Phénoxybenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 67-36-7
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6110
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 184-186°/14mm
Beilstein Reference: 1947841
MDL No.: MFCD00003383
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 184…186 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 24…25 °C
Densité: 1.132
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003383
Numéro CAS: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité