Benzonitrile 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyanobenzene, Phenylcyanide
167672500 167670010 167670500
ACRO167672500EA 73.6 EUR InStock
ACRO167672500 ACRO167670010 ACRO167670500
Benzonitrile 99+% pour la spectroscopie
Benzonitrile
Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 188…191 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001770
Numéro CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
ONU: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité