Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzonitrile

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10538500EA 55.8 EUR InStock
EHERC10538500
Benzonitrile
Benzonitrile


Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 190,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00001770
Numéro CAS: 100-47-0
ONU: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité