3-Aminobenzonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: m-Aminobenzonitrile
MOLE62393991-25GEA 0 EUR InStock
MOLE62393991-25G
3-Aminobenzonitrile
3-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 288…290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007756
Numéro CAS: 2237-30-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité