4-Aminobenzonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
164470100 164470500 164472500
ACRO164470100EA 37.3 EUR InStock
ACRO164470100 ACRO164470500 ACRO164472500
4-Aminobenzonitrile 98%
4-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 167 °C (1,1 -rr)
Point de fusion: 83…87 °C
Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007821
Numéro CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to orange to grey-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité