4-Aminobenzonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p-Cyanoaniline, 4-Cyanoaniline, p-Aminobenzonitrile
A13794.09 A13794.18 A13794.30
A13794.09EA 41.1 EUR InStock
A13794.09 A13794.18 A13794.30
4-Aminobenzonitrile 98%
4-Aminobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 873-74-5
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 83-87°
Beilstein Reference: 774507
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007821
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (1.1 mmHg)
Point de fusion: 83…87 °C
Densité: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007821
Numéro CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité