4-Aminobenzonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: p-Aminobenzonitrile
MOLE30105118-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30105118-25G
4-Aminobenzonitrile
4-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (1,1 mmHg)
Point de fusion: 84…87 °C
Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007821
Numéro CAS: 873-74-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité